Learn More
Etebenecid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468526
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
16468526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16468526 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0939
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Etebenecid is a uricosuric agents, lower uric acid levels in the body by increasing the elimination of uric acid by the kidneys, also inhibits penicillin tubular secretion.
Etebenecid is a uricosuric agents, lower uric acid levels in the body by increasing the elimination of uric acid by the kidneys, also inhibits penicillin tubular secretion.
Specifica
Chemical Name or Material Etebenecid
CAS 1213-06-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C11H15NO4S
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 250 mg/mL (971.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(CC)CC)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 257.31
Formula Weight 257.31
Percent Purity 99.73%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.