Learn More
Memmert™ Entry Port Standard Position
Product Code. 17100065 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Unit Size:
Each
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. For Use With (Equipment) unitSize
17100065 IPP1060eco Each
17119724 HPP1400eco Each
17119874 HPP750eco Each
17120135 IPP1400eco Each
17120225 IPP410eco Each
17129644 HPP1060eco Each
17130155 IPP2200eco Each
17130185 IPP260eco Each
17139824 HPP410eco Each
17140265 IPP750eco Each
17149684 HPP110eco Each
17159744 HPP2200eco Each
17180095 IPP110eco Each
17189774 HPP260eco Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17100065 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IPP1060ecoD8
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Silicone Entry Port flap and stopper closure standard position in the back
  • Standard position rear (not in combination with illumination units)
  • Moisture tight, can be closed by silicone stopper
Spécification
Color Clear
For Use With (Equipment) IPP1060eco
Material Silicone
Diameter (Metric) 40 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.