Learn More
Memmert™ Entry Port 14 mm for UN110plus
Product Code. 17579805 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
14 mm
Dimensione della confezione:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) unitSize
17579805 14 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17579805 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UN110plusD6
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Optional entry port for Memmert Ovens.
  • Entry port with 14 mm diameter
  • Flap closure
  • Custom position TBC in the back
Specifica
For Use With (Equipment) UN110plus Oven
Type Entry Port
Diameter (Metric) 14 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.