Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Phosgene
Product Code. 13197276
Click to view available options
Components Measured:
Phosgene 0.02/a
Phosgene 0.25/b
Measurement Range:
0.02 to 1ppm
0.25 to 5ppm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 13197276
Brand: Dräger™ CH28301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Spécification
Components Measured Phosgene 0.25/b
Humidity Range 3 to 15mg/L
Measurement Range 0.25 to 5ppm
No. of Strokes 5
Quantity 10
Response Time 1 min.
Temperature Range (English) 41°F to 95°F
Temperature Range (Metric) 5° to 35°C
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis