Learn More
Doxercalciferol-d3, MedChemExpress
Product Code. p-200098969
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
Product Code. 16469007
Brand: Medchem Express HY15285
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Doxercalciferol-D3 is the deuterated form of Doxercalciferol, which is a Vitamin D2 analog that acts as a vitamin D receptor activator (VDRA).
Doxercalciferol-D3 is the deuterated form of Doxercalciferol, which is a Vitamin D2 analog that acts as a vitamin D receptor activator (VDRA).
Spezifikation
Chemical Name or Material Doxercalciferol-d3
Purity Grade Notes Research
Physical Form Solid
Molecular Formula C28H41D3O2
Color White
SMILES O[C@@H](C[C@H](O)C1)C(/C1=C([2H])\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)CC3)=C([2H])\[2H]
Molecular Weight (g/mol) 415.67
Quantity 5 mg
Formula Weight 415.67
Percent Purity 96.39%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.