Learn More
CST4 Monoclonal Antibody (OTI2C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00 € - 540.87 €
Spécification
| Antigen | CST4 |
|---|---|
| Clone | OTI2C2 |
| Concentration | 0.91 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17580782
|
Origene Technologies
TA504095S |
30 μL |
242.00 €
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17560782
|
Origene Technologies
TA504095 |
100 μL |
540.87 €
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
CST4 Monoclonal antibody specifically detects CST4 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| CST4 | |
| 0.91 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI2C2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.