Learn More
Cetrimide, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Cetrimide |
| CAS | 1119-97-7 |
| Analyte or Component Names | Cetrimide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H38 N . Br |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium, bromide, Trimethyltetradecylammonium, bromide, Trimethyltetradecylammonium bromide, Cetrimide, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?