Learn More
Cerium Standard: Ce @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Product Code. 17997999
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17997999 250 mL 250mL
17937789 500 mL 500mL
17959009 100 mL 100mL
17927209 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17997999 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPCEN250
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Cerium Standard: Ce @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Cerium
CAS 7440-45-1
Methods ICP/ICP-MS
Analyte or Component Names Cerium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Ce
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Ce
InChI Formula InChI=1S/Ce
SMILES [Ce]
IUPAC Name cerium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 140.116
Quantity 250 mL
Formula Weight 139.905 g/mol