Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Fix Volume Bottle Top Dispensers
Descrizione
- For fixed and variable volumes, from 0.2 mL to 60 mL
- Complete unit can be steam sterilized at 121°C without dismantling
- Free rotation
- Media recirculating system for simple and rapid venting without reagent loss
- Digital volume configuration engagement, calibrated for a lifetime
- Use within a temperature range of 4°C to 50°C
- Individual quality certificate with conformity certificate
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.6% |
| Product Type | Bottletop Dispenser |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ISO 8655 |
| Description | ceramus™ FIX, fixed volume bottle top dispenser with reagent recirculation system |
| Material | Aluminum Oxide Ceramic Piston, Duran Glass Cylinder |
| Volume (Metric) | 2 fix |
| For Use With (Equipment) | Bottle |
| Includes | Thread adapter, dispensing nozzle, suction tube, valve wrench, calibration report |
| Increments | 0.05 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?