Learn More
Bromhexine N-Oxide, Mikromol™
Beschreibung
Bromhexine N-Oxide
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Bromhexine N-Oxide |
| CAS | 2724689-57-8 |
| Analyte or Component Names | Bromhexine N-Oxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C14 H20 Br2 N2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bromhexine N-Oxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H20Br2N2O/c1-18(19,12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3 |
| SMILES | C[N+]([O-])(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2 |
| IUPAC Name | N-[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]-N-methylcyclohexanamine oxide |
| Mehr anzeigen |