Learn More
Boron Standard: B @ 10000 μg/mL in NH4OH, VHG™
Artikelnummer. 18081140
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18081140 500 mL 500mL
18011140 250 mL 250mL
18053840 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18081140 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTBZ500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Boron Standard: B @ 10000 μg/mL in NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Boron
CAS 7440-42-8
Methods ICP/ICP-MS
Analyte or Component Names Boron
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula B
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym B
InChI Formula InChI=1S/B
SMILES [B]
IUPAC Name boron
Solvent or Matrix Ammonium Hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 10.81
Quantity 500 mL
Formula Weight 11.009 g/mol