Learn More
Melford Bicine
Beskrivelse
Zwitterionic buffer used in a variety of molecular biology applications such as protein resolution, protein crystallization and SDS-PAGE.
Zwitterionic buffer used in a variety of molecular biology applications such as protein resolution, protein crystallization and SDS-PAGE.
pKa 25°C: 8.3
pH Range: 7.6-9.0
Melting Range: 190-192°C
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Bicine |
| CAS | 150-25-4 |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Formula | C6H13NO4 |
| Grade | Ultra Pure |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?