Learn More
Benzyl 2-bromoethyl ether, 97%
Code produit 15473428
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
15473428 25 g 25g
15453428 1 g 1g
15463428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15473428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56872.14
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1462-37-9 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Alkylation reagent for synthesis of a macrocyclic antifungal antibiotic. Building block used to prepare a copper phthalocyanine discotic liquid crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Alkylation reagent for synthesis of a macrocyclic antifungal antibiotic. Building block used to prepare a copper phthalocyanine discotic liquid crystal.
Solubility
Slightly soluble in water
Notes
Store in a cool ventilated place. Avoid strong oxidizing materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1462-37-9
Molecular Formula C9H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 215.09
MDL Number MFCD01321307
InChI Key FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-bromoethyl ether, 2-bromoethoxy methyl benzene, 2-benzyloxy-1-bromoethane, benzyloxyethyl bromide, benzene, 2-bromoethoxy methyl, 1-bromo-2-benzyloxyethane, 2-bromoethoxymethyl benzene, 2-bromo-ethoxymethyl-benzene
PubChem CID 73833
IUPAC Name 2-bromoethoxymethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCBr
Spécification
Density 1.36
Boiling Point 254°C
Flash Point >113°C (235°F)
Linear Formula C6H5CH2OCH2CH2Br
Refractive Index 1.541
Quantity 25 g
Solubility Information Slightly soluble in water
Formula Weight 215.09
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Benzyl 2-bromoethyl ether
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.