Learn More
Barium AA Standard: Ba @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
Description
Barium AA Standard: Ba @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Barium |
| CAS | 7440-39-3 |
| Methods | AA/GFAA |
| Analyte or Component Names | Barium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Ba |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Bario, Baryum |
| InChI Formula | InChI=1S/Ba |
| Show More |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto