Learn More
Adenosine, LoGiCal
Description
Adenosine
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Adenosine |
| CAS | 58-61-7 |
| Analyte or Component Names | Adenosine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H13 N5 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Adenosine, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy- |
| InChI Formula | InChI=1 S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18 H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3 O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3 O |
| IUPAC Name | (2 R,3 R,4 S,5 R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?