Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH C18 Column
Código de producto. 15382577
Encompass
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Quantity:
1/Ea.
3/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 3
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15382577
missing translation for 'mfr': Waters Corporation 186005604
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
As the premier column for method development, the ACQUITY UPLC BEH C18 sorbent provides you with the most universal column choice for UPLC separations.
  • The trifunctionally bonded BEH particle gives you the widest usable pH range (pH 1-12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed for high sensitivity MS applications.
Especificaciones
Diameter (Metric) 2.1 mm
Length (Metric) 75 mm
Max. Pressure 18000 psi (1240 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 1.7 μm
Pore Size 130 Å
Quantity 1/Ea.
USP Type L1
Endcapped Yes
Type Column
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado