Learn More
4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10374702
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10374702
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB10356DA
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 75091-99-5
Molecular Formula C7H9F3O
Molecular Weight (g/mol) 166.14
MDL Number MFCD00102145
InChI Key IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777491
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
SMILES FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
Specifica
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Linear Formula CF3C6H9(=O)
Quantity 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane
Formula Weight 166.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato