Learn More
4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol, 97%
Product Code. p-7044903
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Codice prodotto. 15438889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08670.06
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4097-49-8 | C10H12N2O5 | 240.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4097-49-8
Molecular Formula C10H12N2O5
Molecular Weight (g/mol) 240.22
MDL Number MFCD00051969
InChI Key NJBDTWSOYUZQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-tert-butylphenol, unii-m5s512rl03, phenol, 4-1,1-dimethylethyl-2,6-dinitro, 2,6-dinitro-p-tert-butyl phenol, phenol, 4-tert-butyl-2,6-dinitro, acmc-1am7s, 2,6-dinitro-4-t-butylphenol, 4-t-butyl-2,6-dinitrophenol
PubChem CID 20042
IUPAC Name 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Melting Point 93°C to 95°C
Quantity 5 g
UN Number UN2811
Beilstein 1986466
Formula Weight 240.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato