Learn More
4-Iodo-2-methylaniline, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11397655
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
11397655 25 g 25g
11387655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11397655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02306.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13194-68-8
Molecular Formula C7H8IN
Molecular Weight (g/mol) 233.052
MDL Number MFCD00025299
InChI Key BGKLFAQCHHCZRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-iodotoluene, 4-iodo-2-methylbenzenamine, 4-iodo-o-toluidine, benzenamine, 4-iodo-2-methyl, 4-iodo-2-methyl-phenylamine, 2-methyl-4-iodoaniline, 4-iodo-2-methylphenylamine, 4-iodo-2-methyl-aniline, aniline, 4-iodo-2-methyl, aurora 1126
PubChem CID 83221
IUPAC Name 4-iodo-2-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)I)N
Specifikationer
Melting Point 84°C to 88°C
Quantity 25 g
UN Number UN2811
Beilstein 2353618
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 233.05
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 4-Iodo-2-methylaniline
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.