missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. p-7052492
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15488825 250 mg 250mg
15417137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15488825 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34202.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1323966-22-8
Molecular Formula C8H5BrF4O
Molecular Weight (g/mol) 273.025
MDL Number MFCD19687175
InChI Key YZZLXXQEOHGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 66523584
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CBr

Specifica

Quantity 250 mg
UN Number UN3265
Formula Weight 273.02
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.