missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolinone, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 11400737
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11400737

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22530.09

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4551-69-3
Molecular Formula C17H14N2O2
MDL Number MFCD00003136
Synonym 4-Benzoyl-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one

Especificaciones

Melting Point 90°C to 92°C
Quantity 10 g
Beilstein 888605
Formula Weight 278.31
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolinone

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado