Learn More
4(7)-Hydroxybenzotriazole, TRC
Product Code. 30401074
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30401074 100 mg -
30402710 10 mg 10mg
30406801 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30401074 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH672550100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26725-51-9
Molecular Formula C6H5N3O
Molecular Weight (g/mol) 135.12
Synonym 4-Hydroxybenzotriazole, 1H-Benzotriazol-7-ol, 1H-Benzotriazol-4-ol (8CI,9CI), Benzotriazol-4-ol (7CI), 1H-1,2,3-Benzotriazol-4-ol, 1H-1,2,3-Benzotriazol-7-ol, 2H-1,2,3-Benzotriazol-4-ol, 4-Hydroxy-1H-benzotriazole, 4-Hydroxybenzotriazole
IUPAC Name 3H-benzotriazol-4-ol
SMILES Oc1cccc2nn[nH]c12
Spécification
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H5N3O/c10-5-3-1-2-4-6(5)8-9-7-4/h1-3,10H,(H,7,8,9)
Formula Weight 135.0433
Chemical Name or Material 4(7)-Hydroxybenzotriazole
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.