Learn More
3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 219.23 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido