Learn More
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Melting Point | 187.0°C to 188.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 156.11 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P362-Take off contaminated clothing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?