Learn More
2-Ethyl-4,5-dimethyloxazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327349
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11327349 5 g 5g
11317349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11327349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27470.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53833-30-0
Molecular Formula C7H11NO
Molecular Weight (g/mol) 125.171
MDL Number MFCD00036664
InChI Key LCYOFVYHDBWYSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62069
IUPAC Name 2-ethyl-4,5-dimethyl-1,3-oxazole
SMILES CCC1=NC(=C(O1)C)C
Tekniske data
Refractive Index 1.511
Quantity 5 g
Synonym 2-ethyl-4,5-dimethyloxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dimethyl, 2-ethyl-4,5-dimethyl oxazole, 4,5-dimethyl-2-ethyloxazole, unii-0w53s23ng4, fema no. 3672, 2-ethyl-4,5-dimethyl-oxazole, oxazole,2-ethyl-4,5-dimethyl, #
Formula Weight 125.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Ethyl-4,5-dimethyloxazole
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.