Learn More
2-Ethoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488107
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15488107 250 mg 250mg
15478107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15488107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51505.MD
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 240816-28-8
Molecular Formula C17H33NOSSn
Molecular Weight (g/mol) 418.23
MDL Number MFCD07787373
InChI Key NBICALVSSSYBKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-4-tributylstannyl thiazole, 2-ethoxy-4-tributylstannyl-1,3-thiazole, acmc-209g8q, tributyl-2-ethoxy-1,3-thiazol-4-yl stannane, 2-ethoxy-4-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763265
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC(OCC)=N1
Spezifikation
Quantity 250 mg
UN Number UN2788
IUPAC Name 2-ethoxy-4-(tributylstannyl)-1,3-thiazole
Formula Weight 418.21
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 2-Ethoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole