Learn More
2-Chlorobenzyl isothiocyanate, 97%
Description
2-Chlorobenzyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chlorobenzyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
It hydrolyzes in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents, alcohols and amines.
Spécification
Spécification
| Density | 1.149 |
| Boiling Point | 137°C to 138°C (6 mmHg) |
| Quantity | 1 g |
| Odor | Irritating |
| Refractive Index | 1.614 |
| UN Number | UN2922 |
| Beilstein | 2936688 |
| Solubility Information | It hydrolyzes in water. |
| Formula Weight | 183.66 |
| Percent Purity | 97% |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.