Learn More
2-Chloro-3,5-difluorophenol, 98%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Especificaciones
Especificaciones
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 45.0°C to 46.0°C |
| Color | White |
| Boiling Point | 76.0°C (37.0 mmHg) |
| Flash Point | 66°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Chloro-3,5-difluorophenol
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido