Learn More
2-Amino-4-nitrophenol, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10717305
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
50g; 50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10717305 50g; 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10717305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01488EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 99-57-0
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C6H6N2O3
MDL Number MFCD00007695
Quantity 50 g
Synonym 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
InChI Key VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 2-amino-4-nitrophenol
Molecular Weight (g/mol) 154.13
PubChem CID 3613389
ChEBI CHEBI:82383
Formula Weight 154.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Amino-4-nitrophenol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.