Learn More
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11468036
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
11468036 5 g 5g
11458036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11468036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14090.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17282-00-7
Molecular Formula C6H7BrN2
Molecular Weight (g/mol) 187.04
MDL Number MFCD00068231
InChI Key NDPKXEWDWTZBDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromo-5-methylpyridine, 2-amino-3-bromo-5-picoline, 6-amino-5-bromo-3-picoline, 3-bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-methyl-3-bromopyridine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-methyl, 3-bromo-5-methyl-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methyl-2-pyridylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-1-ium-2-amine
PubChem CID 519380
IUPAC Name 3-bromo-5-methylpyridin-2-amine
SMILES CC1=CC(=C(N=C1)N)Br
Specifikationer
Melting Point 70°C to 74°C
Odor Unpleasant
Quantity 5 g
Beilstein 471829
Formula Weight 187.04
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.