Learn More
2,6-Dichloro-4-fluorophenol, 98%
Product Code. p-7023113
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11473267
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A16193.06
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 392-71-2 | C6H3Cl2FO | 180.987 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 392-71-2
Molecular Formula C6H3Cl2FO
Molecular Weight (g/mol) 180.987
MDL Number MFCD00010675
InChI Key BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94950
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-fluorophenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
Specifica
Melting Point 47°C to 51°C
Boiling Point 142°C (100 mmHg)
Flash Point 103°C (217°F)
Odor Phenol-like
Quantity 5 g
UN Number UN3261
Beilstein 2046856
Synonym phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
Formula Weight 180.99
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato