Learn More
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid) |
| CAS | 882-09-7 |
| Analyte or Component Names | 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid) |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C10 H11 Cl O3 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Propanoic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-, Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, (p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanic acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-[(4-Chlorophenyl)oxy]-2-methylpropionic acid, 4-Chlorophenoxyisobutyric acid, Arteriohom, CPIB, CPIBA, Chlorfibrinic acid, Chlorofibrinic acid, Chlorophibrinic acid, Clofibrate free acid, Clofibric acid, Clofibrilic acid, Clofibrin, Clofibrinic acid, NSC 1149, PCIB, PCPIB, Regadrin, Regulipid, α-(4-Chlorophenoxy)-α-methylpropionic acid, α-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid, α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?