missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,5-Tribromotoluene, 97+%

Artikelnummer. p-7021246
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11445603

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13507.03

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3278-88-4 | C7H5Br3 | 328.829 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3278-88-4
Molecular Formula C7H5Br3
Molecular Weight (g/mol) 328.829
MDL Number MFCD00052984
InChI Key KZZJNNUPNNBCCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-tribromotoluene, benzene, 1,2,4-tribromo-5-methyl, acmc-209upl, 2,4,5-tribrom-toluol, ksc569e9t, benzene,1,2,4-tribromo-5-methyl, 1,2,4-tris bromanyl-5-methyl-benzene
PubChem CID 137875
IUPAC Name 1,2,4-tribromo-5-methylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br

Spezifikation

Melting Point 112°C to 115°C
Odor Odorless
Quantity 1 g
Formula Weight 328.83
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material 2,4,5-Tribromotoluene

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt