Learn More
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Dihydrate (Quercetin Dihydrate), Mikromol™
Descrizione
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Dihydrate (Quercetin Dihydrate)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Quercetin dihydrate |
| CAS | 6151-25-3 |
| Analyte or Component Names | Quercetin dihydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C15 H10 O7 . 2 H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Rutoside Trihydrate Imp. C (EP), Rutoside Imp. C (EP), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Dihydrate, Rutoside Trihydrate Imp. C (EP) as Dihydrate, Quercetin Dihydrate, Rutoside Trihydrate Impurity C as Dihydrate, Rutoside Impurity C as Dihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2 |
| SMILES | O.O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3 |
| IUPAC Name | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;dihydrate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?