Learn More
11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Mikromol™
Código de producto. 30050553
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mg
missing translation for 'unitSize':
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
30050553 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30050553 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM1130.510050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
CAS 1011758-06-7
Analyte or Component Names 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C23 H29 N3 O2 S
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
InChI Formula InChI=1S/C23H29N3O2S/c1-2-27-17-18-28-16-15-25-11-13-26(14-12-25)23-19-7-3-5-9-21(19)29-22-10-6-4-8-20(22)24-23/h3-10H,2,11-18H2,1H3
SMILES CCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC Name 6-[4-[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepine
Molecular Weight (g/mol) 411.56
Quantity 50 mg
Formula Weight 411.198 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.