Learn More
Adrafinil, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H15NO3S/c17-14(16-18)11-20(19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15,18H,11H2,(H,16,17) |
| Formula Weight | 289.0773 |
| Chemical Name or Material | Adrafinil |
Product Title
Hittar du en möjlighet till förbättring?