Learn More
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15492208
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15492208 5 g 5g
15482208 1 g 1g
15402218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15492208 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55844.06
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870703-75-6
Molecular Formula C11H14BrFN2
Molecular Weight (g/mol) 273.15
MDL Number MFCD07368744
InChI Key NRCBEINBLSTDHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-fluorobenzyl piperazine, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methyl piperazine, acmc-20apb9
PubChem CID 2782804
IUPAC Name 1-[(4-bromo-2-fluorophenyl)methyl]piperazine
SMILES FC1=C(CN2CCNCC2)C=CC(Br)=C1
Spécification
Color Yellow to Orange
Density 1.411 g/mL
Boiling Point 120°C to 122°C (0.02 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.563
Quantity 5 g
Formula Weight 273.15
Percent Purity 96%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.