missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Diacetylindole, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 11312276
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11312276

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03698.06

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17537-64-3
Molecular Formula C12H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 201.23
MDL Number MFCD00039692
InChI Key STUZJORZRZCLRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetylindole, 1,1'-1h-indole-1,3-diyl diethanone, 1,3-diacetyl-1h-indole, 1-1-acetylindol-3-yl ethanone, 1-1-acetyl-1h-indol-3-yl-1-ethanone, 1h-indole, 1,3-diacetyl, 1-3-acetylindol-1-yl ethanone, ethanone,1,1'-1h-indole-1,3-diyl bis, acetylindolylethanone, 1,3-diacetylindol
PubChem CID 87151
IUPAC Name 1-(1-acetylindol-3-yl)ethanone
SMILES CC(=O)N1C=C(C(C)=O)C2=CC=CC=C12

Specifikationer

Melting Point 144°C to 147°C
Quantity 5 g
Beilstein 159285
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 201.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1,3-Diacetylindole
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.