Learn More
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, Mikromol™
Product Code. 30051563
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30051563 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30051563 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0923.010025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
CAS 2214-72-4
Analyte or Component Names 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C5 H10 Cl2 N2 O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Urea, N,N'-bis(2-chloroethyl)-, Urea, 1,3-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, NSC 36198
InChI Formula InChI=1S/C5H10Cl2N2O/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4H2,(H2,8,9,10)
SMILES ClCCNC(=O)NCCCl
IUPAC Name 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
Molecular Weight (g/mol) 185.05
Quantity 25 mg
Formula Weight 184.017 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.