Learn More
1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(benzenesulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate (Fenticonazole Sulfone Nitrate), Mikromol™
Codice prodotto. 17942706
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
17942706 100 mg 100mg
17903026 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17942706 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1216.05
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(benzenesulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate (Fenticonazole Sulfone Nitrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Fenticonazole Sulfone Nitrate
CAS 80676-29-5
Analyte or Component Names Fenticonazole Sulfone Nitrate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C24 H20 Cl2 N2 O3 S . H N O3
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Fenticonazole Sulfone Nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(benzenesulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Fenticonazole impurity C, Fenticonazole Nitrate Impurity C as Nitrate, Fenticonazole Impurity C as Nitrate
InChI Formula InChI=1S/C24H20Cl2N2O3S.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)31-16-18-6-9-21(10-7-18)32(29,30)20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
SMILES ON(=O)=O.Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccccc4)c(Cl)c1
IUPAC Name 1-[2-[[4-(benzenesulfonyl)phenyl]methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole;nitrate
Molecular Weight (g/mol) 550.41
Quantity 100 mg
Formula Weight 549.0528 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.