Learn More
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15499898
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15499898 5 g 5g
15409908 250 mg 250mg
15489898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15499898 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63283.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3970-42-1
Molecular Formula C11H13ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.687
InChI Key IBRSUFPYKBRXMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-6-nitrophenyl piperidine, 1-2-chloro-6-nitro-phenyl-piperidine, 6-chloro-2-nitrophenyl piperidine
PubChem CID 4778967
IUPAC Name 1-(2-chloro-6-nitrophenyl)piperidine
SMILES C1CCN(CC1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Quantity 5 g
Beilstein 1317515
Formula Weight 240.69
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)piperidine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.