Learn More
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribofuranose, Mikromol™
Descrizione
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribofuranose
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose |
| CAS | 13035-61-5 |
| Analyte or Component Names | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C13 H18 O9 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | β-D-Ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetate, Ribofuranose, tetraacetate, β-D- (8CI), β-D-Ribofuranose, tetraacetate (9CI), 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribose, 1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-ribofuranose, 1β-D-Tetraacetylribose, NSC 18738, Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, Tetraacetyl-β-D-ribofuranose |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC Name | [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl]methyl acetate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?