Learn More
ZNF680 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
466.00 €
Specifications
| Antigen | ZNF680 |
|---|---|
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
Description
ZNF680 Polyclonal specifically detects ZNF680 in Human samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| ZNF680 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| FLJ90430, zinc finger protein 680 | |
| ZNF680 | |
| IgG | |
| 62 kDa |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_848653 | |
| 340252 | |
| Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF680. Peptide sequence: RGYGKCGHENLQLRISCKSVDESKVFKEGYNELNQCLRTTQSKIFQCDKY | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit