Learn More
Zirconium(IV) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, 98+%, Thermo Scientific™
Product Code. 11333527
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11333527 1 g 1g
11313527 5 g 5g
11323527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Code produit 11333527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 019276.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17499-68-2
Molecular Formula C20H16F12O8Zr
Molecular Weight (g/mol) 703.55
MDL Number MFCD00015317
InChI Key QOUVICDMOZRTCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrakis 1,1,1-trifluoro-4-oxo-2-pentene-2-olate
PubChem CID 101644371
IUPAC Name (Z)-1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate;(E)-1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate;zirconium(4+)
SMILES [Zr+4].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Boiling Point 235°C (decomposition)
Quantity 1 g
Solubility Information Soluble in toluene; Slightly soluble in THF and methylene chloride; Insoluble in water
Formula Weight 703.46
Percent Purity ≥98%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Zirconium(IV) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.