Learn More
YY1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 22156-1-AP-150UL
Product Code. 16811695
  • 189.00 € / 150µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
The open reading frame of the human YY1 cDNA encodes a protein of 414 amino acids with a predicted molecular weight of 44 kDa. However, YY1 migrates on SDS gels as a 65-68 kDa protein, probably due to the structure of the protein. It is a ubiquitously exp
YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI-Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone acetyltransferases to a promoter in order to activate or repress the promoter, thus implicating histone modification in the function of YY1.
Specifica
Specifica
YY1
Polyclonal
Unconjugated
YY1
DELTA, Delta transcription factor, INO80 complex subunit S, INO80S, NF E1, UCRBP, Yin and yang 1, YIN YANG 1, YY 1, YY1, YY1 transcription factor
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22632, 7528
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P25490, Q00899
YY1
YY1 Fusion Protein Ag17792
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato