Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange tetrasodium salt, ACS
Product Code. 11384088
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
2g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11384088
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 041379.04
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3618-43-7
Xylenol Orange tetrasodium salt is used as a photometric reagent and a metal indicator. It is a versatile indicator for EDTA titrations in acidic range. It is a common organic reagent used as an indicator for metal titrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3618-43-7
MDL Number MFCD00044293
Spécification
Melting Point 210°C (decomposition)
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 760.59
Grade ACS
Odor Odorless
Quantity 2 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Xylenol Orange tetrasodium salt
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis