Description
- Balance price and performance in low to medium-traffic washrooms with universal quality multifold paper towels.
- Improve hygiene with one-at-a-time dispensing from the compatible Tork Elevation or Image Design dispenser.
- Subtle embossing and efficient hand drying.
- FSC and EU Ecolabel Certified paper towels are made from 100% recycled fibres to reduce carbon footprint.
Specifications
Specifications
| Product Type | Multi-fold Hand Towel |
| Length (English) | 3.346 in. |
| Length (Metric) | 85 mm |
| Width (English) | 7.716 in. |
| Width (Metric) | 196 mm |
| Material | Paper |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Dimensions (L x W) | 595 x 390 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?