Learn More
IKA™ X20 BMT-20-G-M-gamma Tube with Stirring Element
Code produit 16208531 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
ULTRA-TURRAX™
Conditionnement:
Pack of 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit For Use With (Equipment) unitSize
16208531 ULTRA-TURRAX™ Pack of 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16208531 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020017448
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
BMT-20-G-M-gamma Tube for grinding with glass balls.
  • Components: Tube, glas balls, cover
  • Dry milling of dry and brittle samples (e.g. kaolin, gypsum, coloured pigments, tablets), cell maceration, processing of materials mixed with fluids
  • Can be used for sampling during operation, sample preparation under sterile conditions, and germ free conservation of samples (tissue, blood, etc.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacity (Metric) 2 to 15 mL
For Use With (Equipment) ULTRA-TURRAX™
Packaging Quantity 20/Pk.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.