Learn More
BRAND™ X-Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
Shop All Brand Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Height (Metric):
5mm
9 mm
10mm
12mm
15mm
Unit Size:
Pack of 10
Descripción
- Steady spinning position
- Excellent stirring action
- Provided in packs of 10
Especificaciones
Especificaciones
| Height (Metric) | 9 mm |
| Coating | PTFE |
| Diameter (Metric) | 20 mm |
| Material | PTFE |
| Quantity | 10/Pk. |
| Shape | Cross |
| Type | Magnetic Stir Bar |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido