missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

X-376, MedChemExpress

Artikelnummer. 16403536
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16403536

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY16590

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress X-376 is a potent and highly specific ALK tyrosine kinase inhibitor (TKI) (IC50=0.61 nM). X-376 is a less potent inhibitor of MET (IC50=0.69 nM). X-376 displays potent anti-tumor activity.

X-376 is a potent and highly specific ALK tyrosine kinase inhibitor (TKI) (IC50=0.61 nM). X-376 is a less potent inhibitor of MET (IC50=0.69 nM). X-376 displays potent anti-tumor activity.

Spezifikation

Chemical Name or Material X-376
CAS 1365267-27-1
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H25Cl2FN6O3
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (182.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN=C(N)C(O[C@@H](C2=C(Cl)C=CC(F)=C2Cl)C)=C1)NC3=CC=C(C(N4CCN(C)CC4)=O)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 547.41
Formula Weight 547.41
Percent Purity 98.37%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt